Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifugerör med påsatta lock
Produktkod. 17567896 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Diverse
Naturlig
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17567896 Bärnsten
16674012 Naturlig
16684012 Diverse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17567896 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 30488610009
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Centrifugerör med fästa platta snäpplock, gjutna graderingar och skrivyta.
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Keps stil Bunden
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Bärnsten
Material Polypropenharts
Formatera Säckad
För användning med (applikation) Centrifugering
Höjd (metrisk) 56.64 mm
Antal per förpackning 250/Pk.
Förpackning 250 Rör/Pk., 10 Pk./Cs.
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperClear
Graderad Ja
Bottenform Konisk
Max. RCF 25,000 RCF
Diameter (metrisk) 16.63 mm