Läs mer
Gas Arc™ 5.0 Purity Gas Regulator
Produktkod. 12930810
Encompass
Max. Utloppstryck:
0 till 150 psi
0 till 60 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12930810
Brand: Gas Arc™ 3960004187
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High purity CO2 gas regulator with tamper proof, high flow safety relief valve
  • Laboratory use, high purity
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Plated brass construction to meet laboratory requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Outlet connection: 1/4 inch NPT female
  • 316L stainless steel diaphragm
  • 316L stainless steel cased nickel plated cylinder contents and outlet pressure gauges (vacuum facility on outlet pressure gauge)
Specifikationer
Typ Gas Regulator
Gaser uppmätt Carbon Dioxide
Inloppsmätartryck 870 psi
Max. Utloppstryck 0 till 60 psi
Tryckområde (inlopp) 870 psi
Tryckområde (utlopp) 0 to 60 psi
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.