Läs mer
5-([1,1’-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-17(8-4-1)18-11-13-20(14-12-18)22(21-15-23-16-24-21)19-9-5-2-6-10-19/h1-16,22H,(H,23,24) |
| Formel vikt | 310.147 |