Läs mer
5-(1,1-dimetyletyl)-3,3-dimetyl-6-nitro-2(3H)-bensofuranon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1,1-Dimethylethyl)-3,3-dimethyl-6-nitro-2(3H)-benzofuranone |
| CAS | 1246213-39-7 |
| Molekylformel | C14H17NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO4/c1-13(2,3)8-6-9-11(7-10(8)15(17)18)19-12(16)14(9,4)5/h6-7H,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc2c(OC(=O)C2(C)C)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-tert-butyl-3,3-dimetyl-6-nitro-1-benzofuran-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.29 |
| Formel vikt | 263.1158 |