Läs mer
5-(1,1-Dimethylheptyl)resorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1,1-Dimethylheptyl)resorcinol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-4-5-6-7-8-15(2,3)12-9-13(16)11-14(17)10-12/h9-11,16-17H,4-8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 236.1776 |