Läs mer
5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethenyl]-1H-imidazole, TRC
Produktkod. 30138167
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138167 500 mg
30134762 1 g
30011241 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476965500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1021949-47-2
Molekylformel C13H14N2
Molekylvikt (g/mol) 198.26
Synonym Vinyl Medetomidine
LEDER CC1=C(C)C(=CC=C1)C(=C)C2=CN=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethenyl]-1H-imidazole
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Formel vikt 198.1157