missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-[1-(2-Chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl]thieno[3,2-c]pyridinium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[1-(2-Chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl]thieno[3,2-c]pyridinium Bromide |
| CAS | 1251736-86-3 |
| Molekylformel | C16H13BrClNO2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClNO2S.BrH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;/h2-10,15H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].COC(=O)C(c1ccccc1Cl)[n+]2ccc3sccc3c2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-thieno[3,2-c]pyridin-5-ium-5-ylacetate;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.7 |
| Formel vikt | 396.9539 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?