Läs mer
5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid |
| CAS | 1077-28-7 |
| Molekylformel | C8H14O2S2 |
| MDL-nummer | MFCD00005474 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C(C1CCSS1)CCCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.33 |
| Procent renhet | 97% |