Läs mer
5-[(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)metyl]-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10690913
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10690913 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10485322 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10690913 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10754DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 116750-06-2
Molekylformel C14H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 255.229
MDL-nummer MFCD02180376
InChI-nyckel ZRBXPAHJXKKXME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindol-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, n-5-formylfur-2-yl methyl phthalimide, 5-1,3-dioxo-1,3-diyhdro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-n-phthalimidomethyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxobenzo c azolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-2-isoindolylmethyl-2-furaldehyde
PubChem CID 273878
IUPAC-namn 5-[(1,3-dioxoisoindol-2-yl)metyl]furan-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC3=CC=C(O3)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[(1, 3-Dioxo-1, 3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.23
Procent renhet 97%