Läs mer
5-(1,4-diazepan-1-yl)-3-fenyl-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 260.36 |
| Procent renhet | 97% |