Läs mer
5-(1,4-diazepan-1-yl)-3-fenyl-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10773033
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10773033 250 mg 250mg
10089071 1 g 1g
10604955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10773033 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00426CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306934-71-4
Molekylformel C13H16N4S
Molekylvikt (g/mol) 260.36
MDL-nummer MFCD00729015
InChI-nyckel IENGAZSTLAONAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1,4-diazepan-1-yl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_000443, 1-3-phenyl-1,2,4-thiazol-5-yl homopiperazine, 5-1,4-diazaperhydroepinyl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 2737169
IUPAC-namn 5-(1,4-diazepan-1-yl)-3-fenyl-1,2,4-tiadiazol
LEDER C1CNCCN(C1)C1=NC(=NS1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 260.36
Procent renhet 97%