Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Engångsprovrör av borosilikatglas
Längd (metrisk):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Disponibel
- Klart borosilikatglas
- Rund botten
- Kantad
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Rund botten |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Förpackning | 1 Varje |
| Kantad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Produkttyp | Provrör |