Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Engångsprovrör av borosilikatglas
Produktkod. 11872363
Längd (metrisk):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11872363
Brand: DWK Life Sciences A510010000521
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät, blanda och häll med 5.1 Borosilikatglas engångsprovrör. Rören är kantade och finns i olika längder.
  • Disponibel
  • Klart borosilikatglas
  • Rund botten
  • Kantad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 100 mm
Förpackning 1 Varje
Kantad Ja
Diameter (metrisk) 10 mm
Produkttyp Provrör