Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Engångsprovrör av borosilikatglas
Produktkod. 11882363 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Längd (metrisk):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11882363 100 mm 12 mm Paket med 100
11852363 75 mm 10 mm Paket med 100
11872363 100 mm 10 mm Paket med 100
11862363 75 mm 12 mm Paket med 100
11892363 130 mm 14 mm Paket med 100
10116072 130 mm 16 mm Paket med 100
11822373 180 mm 18 mm Paket med 100
11882353 200 mm 25 mm Paket med 50
11832373 180 mm 20 mm Paket med 100
11892353 200 mm 30 mm Paket med 50
10288122 70 mm 8 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11882363 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer A510012000521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 SEK
    153.30 SEK / Paket med 100
    Save 32.70 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät, blanda och häll med 5.1 Borosilikatglas engångsprovrör. Rören är kantade och finns i olika längder.
  • Disponibel
  • Klart borosilikatglas
  • Rund botten
  • Kantad
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 100 mm
Förpackning 100 förpackning
Kantad Ja
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Provrör