Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Engångsprovrör av borosilikatglas
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Disponibel
- Klart borosilikatglas
- Rund botten
- Kantad
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Rund botten |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Förpackning | 100 förpackning |
| Kantad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |
| Produkttyp | Provrör |