Läs mer
5-(1-Ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1-Ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile |
| CAS | 2385540-18-9 |
| Molekylformel | C10H19NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-(1-Ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO3/c1-4-13-9(2)14-8-6-10(3,12)5-7-11/h9,12H,4-6,8H2,1-3H3 |
| LEDER | N#CCC(C)(O)CCOC(OCC)C |
| IUPAC-namn | 5-(1-ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vikt | 201.14 |