Läs mer
5-(1-Methyl-4-piperidinyl)-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo(a,d)(7)annulen-5-ol |
| CAS | 3967-32-6 |
| Molekylformel | C21 H23 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, 5-(1-Methyl-4-piperidinyl)-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-(1-Methyl-4-piperidyl)-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO/c1-22-14-12-18(13-15-22)21(23)19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11,18,23H,12-15H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccccc3C=Cc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 11-(1-methylpiperidin-4-yl)dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.41 |
| Formel vikt | 305.178 |