Läs mer
[5-[1-Metyl-5-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-3-yl]-2-tienyl]metanol, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10693023
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10693023 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10693023 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00643DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thienyl}methanol
CAS 465514-19-6
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9F3N2OS
MDL-nummer MFCD03407368
Kvantitet 1 g
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienyl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, maybridge3_004455, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-2-thienyl methan-1-ol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienylmethanol
InChI-nyckel RJIIPCWLMHMXQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)CO)C(F)(F)F
IUPAC-namn [5-[1-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]tiofen-2-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 262.25
PubChem CID 2780713
Formel vikt 262.25
Procent renhet 90%