Läs mer
5-[1-Metyl-5-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-3-yl]tiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 260.24 |
| Procent renhet | 97% |