Läs mer
5-[1-Metyl-5-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-3-yl]tiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641873
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10641873 1 g 1g
10406092 250 mg 250mg
10351995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10641873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05281DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175202-93-4
Molekylformel C10H7F3N2OS
Molekylvikt (g/mol) 260.234
MDL-nummer MFCD00052163
InChI-nyckel ITUYPRXQRPMRTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2775667
IUPAC-namn 5-[1-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]tiofen-2-karbaldehyd
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 260.24
Procent renhet 97%