missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30049768
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049768 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049768 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0609.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride
CAS 4046-24-6
Analyt- eller komponentnamn 5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H23 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Imp. C (EP), Cyproheptadine Imp. C (EP), Cyproheptadine USP Related Compound C, Cyproheptadine USP RC C, 5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Cyproheptadine Related Compound C as Hydrochloride, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Cyproheptadine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22-14-12-18(13-15-22)21(23)19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;/h2-11,18,23H,12-15H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccccc3C=Cc4ccccc24
IUPAC-namn 11-(1-methylpiperidin-4-yl)dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 341.87
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 341.1546 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.