Läs mer
5-[1-(Metyltio)etyl]-2-trifluormetylpyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine |
| CAS | 1005489-34-8 |
| Molekylformel | C9H10F3NS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-[1-(Methylthio)ethyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine, 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F3NS/c1-6(14-2)7-3-4-8(13-5-7)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CSC(C)c1ccc(nc1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-(1-metylsulfanyletyl)-2-(trifluormetyl)pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.24 |
| Formel vikt | 221.0486 |