Läs mer
5-[1-(Metyltio)etyl]-2-trifluormetylpyridin, TRC
Produktkod. 30468749
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30468749 500 mg
1 options
Produktkod. 30468749 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330685500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine
CAS 1005489-34-8
Molekylformel C9H10F3NS
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-[1-(Methylthio)ethyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine, 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
InChI formel InChI=1S/C9H10F3NS/c1-6(14-2)7-3-4-8(13-5-7)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3
LEDER CSC(C)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-(1-metylsulfanyletyl)-2-(trifluormetyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 221.24
Formel vikt 221.0486