missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 765935-67-9 |
| Molekylformel | C15H19ClN2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O3.ClH/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17;/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | ethyl 5-piperazin-1-yl-1-benzofuran-2-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.78 |
| Formel vikt | 310.1084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?