Läs mer
5-(1-Piperazinyl)benzofuran-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1-Piperazinyl)benzofuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 183288-47-3 |
| Molekylformel | C13 H14 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O3/c16-13(17)12-8-9-7-10(1-2-11(9)18-12)15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7-8,14H,3-6H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | 5-piperazin-1-yl-1-benzofuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.262 |
| Formel vikt | 246.1 |