Läs mer
5-(1-Piperidinylmetyl)tiofen-2-borsyra pinakolester, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15419165
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419165 5 g 5g
15409165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419165 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51117.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218790-44-3
Molekylformel C16H26BNO2S
Molekylvikt (g/mol) 307.259
MDL-nummer MFCD11113036
InChI-nyckel KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1-piperidinylmethyl thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl piperidine, 5-piperidine methyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 1-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl piperidine, amtb125, 5-piperidinomethyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 5-1-piperidinylmethyl-thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiophen-2-ylmethyl-piperidine
PubChem CID 46739745
IUPAC-namn 1-[[5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tiofen-2-yl]metyl]piperidin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(S2)CN3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 307.26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.