Läs mer
5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 1015846-81-7 |
| Molekylformel | C8H11N3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridazinol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O/c12-8-5-7(6-9-10-8)11-3-1-2-4-11/h5-6H,1-4H2,(H,10,12) |
| LEDER | O=C1NN=CC(=C1)N2CCCC2 |
| IUPAC-namn | 4-pyrrolidin-1-yl-1H-pyridazin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.0902 |