Läs mer
5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinone, TRC
Produktkod. 30339968
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30339968 100 mg
1 options
Produktkod. 30339968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB525155100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinone
CAS 1015846-81-7
Molekylformel C8H11N3O
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridazinol
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O/c12-8-5-7(6-9-10-8)11-3-1-2-4-11/h5-6H,1-4H2,(H,10,12)
LEDER O=C1NN=CC(=C1)N2CCCC2
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-1-yl-1H-pyridazin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.0902