Läs mer
5-(1-Pyrrolidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439165
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439165 5 g 5g
15429165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439165 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51118.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218790-45-4
Molekylformel C15H24BNO2S
Molekylvikt (g/mol) 293.232
MDL-nummer MFCD11113037
InChI-nyckel VWOUUXTUYSWOCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl pyrrolidine, 5-1-pyrrolidinylmethyl thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 5-pyrrolidine methyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, amtb126, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine, 1-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl pyrrolidine, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-thienyl pyrrolidine
PubChem CID 46739746
IUPAC-namn 1-[[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl]pyrrolidine
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(S2)CN3CCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(1-Pyrrolidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 293.23
Procent renhet 97%