Läs mer
5-(1-tert-Butyloxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1-tert-Butyloxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1391053-27-2 |
| Molekylformel | C20H23N5O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 5-(4-amino-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N5O2/c1-20(2,3)27-19(26)25-8-7-13-9-12(5-6-15(13)25)14-10-24(4)18-16(14)17(21)22-11-23-18/h5-6,9-11H,7-8H2,1-4H3,(H2,21,22,23) |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)N(CC1)C(C=C2)=C1C=C2C3=CN(C)C4=NC=NC(N)=C43 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 5-(4-amino-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)indoline-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.43 |
| Formel vikt | 365.19 |