missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5,10-Dihydro-2-methyl-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one (Olanzapine Impurity), TRC

Produktkod. 30007166
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007166 25 mg
30004108 10 mg
30006768 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44918525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 221176-49-4
Molekylformel C12 H10 N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 230.29
Synonym 2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, Olanzapine Imp. B (EP), Olanzapine Lactame
IUPAC-namn 2-methyl-5,10-dihydrothieno[3,2-c][1,5]benzodiazepin-4-one
LEDER Cc1cc2C(=O)Nc3ccccc3Nc2s1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olanzapine Lactame
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2OS/c1-7-6-8-11(15)13-9-4-2-3-5-10(9)14-12(8)16-7/h2-6,14H,1H3,(H,13,15)
Formel vikt 230.0514
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.