Läs mer
5,10-Dihydro-5-methyl-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,10-Dihydro-5-methyl-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one |
| CAS | 5026-42-6 |
| Molekylformel | C14H12N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-des-[2-(Dimethylamino)ethyl]dibenzepin |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O/c1-16-12-8-4-2-6-10(12)14(17)15-11-7-3-5-9-13(11)16/h2-9H,1H3,(H,15,17) |
| LEDER | CN1C2=CC=CC=C2C(=O)NC3=CC=CC=C31 |
| IUPAC-namn | 11-methyl-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.26 |
| Formel vikt | 224.095 |