Läs mer
Δ-5(10)-Norethindrone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-19-nor-17alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-17-yl Acetate |
| CAS | 19637-28-6 |
| Molekylformel | C22 H28 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Oxo-19-nor-17alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. B (EP), (17α)-17-(Acetyloxy)-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-Nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one Acetate, Norethindrone Acetate EP Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,18-20H,5-13H2,2-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CCOC([C@H](CCC1=CC=CC=C1)N(N=O)[C@@H](C)C(N2[C@@H](CCC2)C(O)=O)=O)=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17R)-17-Ethynyl-13-methyl-3-oxo-2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.46 |
| Formel vikt | 340.2 |