Läs mer
5,11-Dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,11-Dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-1-2-5-9(8)14-11-10(15-12)6-3-7-13-11/h1-7H,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vikt | 211.0746 |