Läs mer
5,11-Dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]bensodiazepin-6-one, TRC
Produktkod. 30384759
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384759 1 g
30381517 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30384759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4467201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885-70-1
Molekylformel C12H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 211.22
LEDER O=C1Nc2cccnc2Nc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,11-Dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-1-2-5-9(8)14-11-10(15-12)6-3-7-13-11/h1-7H,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vikt 211.0746
Produkttitel
Välj ett problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.