Läs mer
5,12-Dihydroquinoxalino[2,3-b]quinoxaline (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,12-Dihydroquinoxalino[2,3-b]quinoxaline |
| CAS | 531-46-4 |
| Molekylformel | C14H10N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ML090: Fluoflavin, Fluoflavine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13-14(16-10)18-12-8-4-3-7-11(12)17-13/h1-8H,(H,15,17)(H,16,18) |
| LEDER | O=C(C(Cl)=CCC1)N1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.26 |