Läs mer
5,12-Napthacenequinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,12-Napthacenequinone |
| CAS | 1090-13-7 |
| Molekylformel | C18H10O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Naphthacenequinone, 5,12-Naphthacenequinone, 5,12-Tetracenequinone, Benz[b]anthracene-5,12-dione, NSC 401183, Naphthacene-6,11-quinone, Tetracenemonoquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H |
| LEDER | O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13 |
| IUPAC-namn | tetracene-5,12-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vikt | 258.0681 |