Läs mer
5,12-Naptacakineton, TRC
Produktkod. 30483042
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30483042 5 g -
30472008 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30483042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3440005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 5,12-Napthacenequinone
CAS 1090-13-7
Molekylformel C18H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym Naphthacenequinone, 5,12-Naphthacenequinone, 5,12-Tetracenequinone, Benz[b]anthracene-5,12-dione, NSC 401183, Naphthacene-6,11-quinone, Tetracenemonoquinone
InChI formel InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H
LEDER O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13
IUPAC-namn Tetracene-5,12-Dione
Molekylvikt (g/mol) 258.27
Formel vikt 258.0681
Título del producto