missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[5'-13C]Uridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [5'-13C]Uridine |
| CAS | 478511-16-9 |
| Molekylformel | C813CH12N2O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-β-D-Ribofuranosyluracil[5'-13C], β-Uridine, 1-β-D-Ribofuranosyluracil[5'-13C], 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione[5'-13C], NSC 20256[5'-13C], β-Uridine[5'-13C], Uridine-5'-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i3+1 |
| LEDER | O=C(N([C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]([13CH2]O)O1)C=C2)NC2=O |
| IUPAC-namn | 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl-13C)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.2 |
| Formel vikt | 245.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?