Läs mer
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol
Produktkod. 16449018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16449018 10 mg
1 options
Produktkod. 16449018 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0562
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol is one of the lathyrane diterpenoids, that has anti-cancer activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 522.63 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 218916-52-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.85%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (191.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Euphorbia factor L3