missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,16-Androstadien-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,16-Androstadien-3-ol |
| CAS | 1224-94-8 |
| Molekylformel | C19H28O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | delta5,16-Androstadien-3beta-ol, (3beta)-Androsta-5,16-dien-3-ol, 3beta-Hydroxyandrosta-5,16-diene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,5,9,14-17,20H,4,6-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2 |
| IUPAC-namn | (3S,8S,9S,10R,13R,14S)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.43 |
| Formel vikt | 272.214 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?