Läs mer
5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30982393
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30982393 50 mg 50mg
30974311 1 g -
30980274 100 mg -
30972238 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30982393 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1465750mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
CAS 4311-88-0
Molekylformel C13H13N3OS
MDL-nummer MFCD00056916
Kvantitet 50 mg
LEDER CN1C(NC(CC2=CNC3=C2C=CC=C3)C1=O)=S
Molekylvikt (g/mol) 259.33
Procent renhet 98%