Läs mer
5-(1H-Pyrrol-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(1H-Pyrrol-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol |
| CAS | 172152-53-3 |
| Molekylformel | C11H9N3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ilaprazole Impurity 61 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3S/c15-11-12-9-4-3-8(7-10(9)13-11)14-5-1-2-6-14/h1-7H,(H2,12,13,15) |
| LEDER | Sc1nc2ccc(cc2[nH]1)n3cccc3 |
| IUPAC-namn | 6-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazole-2-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vikt | 215.0517 |