Läs mer
5-[(1S)-1-(2-Chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-Thieno[3,2-c]pyridinium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(1S)-1-(2-Chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-Thieno[3,2-c]pyridinium Bromide |
| CAS | 1396607-49-0 |
| Molekylformel | C16H15BrClNO2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Clopidogrel Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClNO2S.BrH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;/h2-5,7,9-10,15H,6,8H2,1H3;1H/q+1;/p-1/t15-;/m0./s1 |
| LEDER | [Br-].COC(=O)[C@H](c1ccccc1Cl)[N+]2=Cc3ccsc3CC2 |
| IUPAC-namn | (S)-5-(1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5-ium bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.72 |
| Formel vikt | 398.9695 |