Läs mer
5-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 898787-39-8 |
| Molekylformel | C9H7F3O3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 5-(2,2,2-trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3O3S/c1-2-15-8(14)6-4-3-5(16-6)7(13)9(10,11)12/h3-4H,2H2,1H3 |
| LEDER | O=C(C(F)(F)F)C1=CC=C(C(OCC)=O)S1 |
| IUPAC-namn | ethyl 5-(2,2,2-trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.21 |
| Formel vikt | 252.01 |