Läs mer
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-3-(1-methylethylidene)-2H-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-3-(1-methylethylidene)-2H-indol-2-one |
| CAS | 684269-12-3 |
| Molekylformel | C24 H25 Cl N4 O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2H-Indol-2-one, 5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-3-(1-methylethylidene)-, 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-3-(1-methylethylidene)indolin-2-one, 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-3-(1-methylethylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25ClN4OS/c1-15(2)22-18-13-16(19(25)14-20(18)26-24(22)30)7-8-28-9-11-29(12-10-28)23-17-5-3-4-6-21(17)31-27-23/h3-6,13-14H,7-12H2,1-2H3,(H,26,30) |
| LEDER | CC(=C1C(=O)Nc2cc(Cl)c(CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45)cc12)C |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-3-propan-2-ylidene-1H-indol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.9995 |
| Formel vikt | 452.1438 |