Läs mer
5-(2,5-Dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11335419
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11335419
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50409.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380906-80-9
Molekylformel C11H5Cl3O2
Molekylvikt (g/mol) 275.509
MDL-nummer MFCD02258039
InChI-nyckel BSRRSYCAENNRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2,5-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2,5-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2771971
IUPAC-namn 5-(2,5-dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2,5-Dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 275.52
Procent renhet 99%