Läs mer
5-(2,5-Dihydroxybenzylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2,5-Dihydroxybenzylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 125697-93-0 |
| Molekylformel | C14 H13 N O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO5/c16-10-2-4-12(17)8(5-10)7-15-9-1-3-13(18)11(6-9)14(19)20/h1-6,15-18H,7H2,(H,19,20) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(NCc2cc(O)ccc2O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 5-[(2,5-dihydroxyphenyl)methylamino]-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.26 |
| Formel vikt | 275.0794 |