Läs mer
5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-2(3H)-thiazolethione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-2(3H)-thiazolethione |
| CAS | 92325-11-6 |
| Molekylformel | C14H18N4O2S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-4-thiazoline-2-thione Acetate, 2-(3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-4-methyl-2-thioxo-2,3-dihydrothiazol-5-yl)ethyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O2S2/c1-8-12(4-5-20-10(3)19)22-14(21)18(8)7-11-6-16-9(2)17-13(11)15/h6H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17) |
| LEDER | CC(=O)OCCC1=C(C)N(Cc2cnc(C)nc2N)C(=S)S1 |
| IUPAC-namn | 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-2-sulfanylidene-1,3-thiazol-5-yl]ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.45 |
| Formel vikt | 338.0871 |