Läs mer
5-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxy-benzamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxy-benzamide Hydrochloride |
| CAS | 32780-65-7 |
| Molekylformel | C9H12N2O3 . HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Labetalol EP Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3.ClH/c10-4-8(13)5-1-2-7(12)6(3-5)9(11)14;/h1-3,8,12-13H,4,10H2,(H2,11,14);1H |
| LEDER | NCC(O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-(2-amino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.66 |